Kluczowe dokumenty
810193C
Avanti
16:0-12:0 NBD PS
Avanti Research - A Croda Brand 810193C
Synonim(y):
1-palmitoilo-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo)amino]dodekanoilo}-sn-glicero-3-fosfoseryna (sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H71N6O13P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
875.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810193C-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810193C
stężenie
1 mg/mL (810193C-1mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Fosfoseryna (PS) jest obecna w błonach wewnątrzkomórkowych i istocie szarej, i jest wzbogacona w cytozolową ulotkę błony plazmatycznej. NBD PS jest fluorescencyjnie znakowanym lipidem z 7-nitrobenz-2-oksa-1,3-diazol-4-ylem (NBD) w głównej grupie PS.
Zastosowanie
16:0-06:0 NBD PS lub 1-palmitoilo-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo)amino]heksanoilo}-sn-glicero-3-fosfoseryna(sól amonowa) mogą być stosowane w preparacie liposomowym do oznaczania in vitro produkcji fosfatydyloetanoloaminy (PE) poprzez określenie aktywności dekarboksylazy fosfatydyloseryny 1 (Psd1p).
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydyloseryna (PS) reguluje wiele enzymów i składników strukturalnych utrzymuje błonę komórek nerwowych i osłonkę mielinową.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810193C-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yasushi Tamura et al.
The Journal of biological chemistry, 287(52), 43961-43971 (2012-11-06)
Phosphatidylethanolamine (PE) plays important roles for the structure and function of mitochondria and other intracellular organelles. In yeast, the majority of PE is produced from phosphatidylserine (PS) by a mitochondrion-located PS decarboxylase, Psd1p. Because PS is synthesized in the endoplasmic
Ouma Onguka et al.
The Journal of biological chemistry, 290(20), 12744-12752 (2015-04-02)
Phosphatidylethanolamine (PE) is a major cellular phospholipid that can be made by four separate pathways, one of which resides in the mitochondrion. The mitochondrial enzyme that generates PE is phosphatidylserine decarboxylase 1 (Psd1p). The pool of PE produced by Psd1p