810131P
Avanti
16:0-12:0 NBD PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810131P, powder
Synonim(y):
1-palmitoyl-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl}-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810131P-1mg)
pkg of 5 × 1 mg (810131P-5mg)
pkg of 5 × 2 mg (810131P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 810131P
typ lipidu
fluorescent lipids
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- in the microfluidic chip-based technology to demonstrate separation of fluorophore-labeled phospholipids and to monitor enzyme activities of lipid-modifying enzymes
- as a fluorophore for 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC) in fluorescence recovery experiments
- as a substrate to test scramblase activity
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)