Kluczowe dokumenty
810122P
Avanti
14:0-06:0 NBD PC
Avanti Research - A Croda Brand 810122P, powder
Synonim(y):
1-myrystoilo-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo)amino]heksanoilo}-sn-glicero-3-fosfocholina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H58N5O11P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
743.83
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810122P-1mg)
pkg of 5 × 1 mg (810122P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810122P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Fosfatydylocholina (PC) jest najobficiej występującym fosfolipidem u eukariontów i głównym metabolitem metabolizmu glicerolipidów. Jest istotnym składnikiem warstwy śluzowej okrężnicy. NBD PC jest fluoroforem z 7-nitrobenz-2-oksa-1,3-diazol-4-ylem (NBD) znakowanym do fosfatydylocholiny.
Zastosowanie
14:0-06:0 NBD PC może być stosowany jako marker fluorescencyjny w przygotowywaniu pożywki hialuronianowo-fosfolipidowej (HA) do badań tribologicznych na żywej chrząstce. Może być również stosowany jako substrat dla ATPaz typu IV typu P (P4-ATPazy) w podejściu ukierunkowanej ewolucji w celu zbadania molekularnych mechanizmów rozróżniania szkieletu substratu.
Działania biochem./fizjol.
7-nitrobenz-2-oksa-1,3-diazol-4-ylofosfatydylocholina (NBD PC) funkcjonuje jako fluorescencyjny analog lipidowy, stosowany w błonach biologicznych do badania różnych procesów komórkowych. Odgrywa istotną rolę jako silny lipid tworzący dwuwarstwę.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810122P-1mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810122P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Teresa Veselack et al.
Lubricants (Basel, Switzerland), 6(1) (2018-03-13)
Pre-clinical testing of hemiarthroplasty devices requires that the tribological conditions present in vivo with live cartilage be closely duplicated. A current limitation in the tribological testing of live cartilage involves the use of cell-culture media as lubricant. to develop and
Bartholomew P Roland et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(31), E4460-E4466 (2016-07-20)
Phospholipid flippases in the type IV P-type ATPase (P4-ATPases) family establish membrane asymmetry and play critical roles in vesicular transport, cell polarity, signal transduction, and neurologic development. All characterized P4-ATPases flip glycerophospholipids across the bilayer to the cytosolic leaflet of
Yi-Chih Lin et al.
Nature communications, 11(1), 230-230 (2020-01-15)
Annexins are abundant cytoplasmic proteins, which bind to membranes that expose negatively charged phospholipids in a Ca2+-dependent manner. During cell injuries, the entry of extracellular Ca2+ activates the annexin membrane-binding ability, subsequently initiating membrane repair processes. However, the mechanistic action of
Wei Zong et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(23), 6874-6886 (2018-05-20)
The success of nanoparticulate formulations in drug delivery depends on various aspects including their toxicity, internalization, and intracellular location. Vesicular assemblies consisting of phospholipids and amphiphilic block copolymers are an emerging platform, which combines the benefits from liposomes and polymersomes