Kluczowe dokumenty
890899P
Avanti
DODMA
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-dialliloksy-3-dimetyloaminopropan; N,N-dimetylo-2,3-bis[(9Z)-9-oktadecen-1-yloksy]-1-propanamina, Avanti Polar Lipids
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H81NO2
Masa cząsteczkowa:
620.09
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
>99 (TLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
cationic lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O(CCCCCCCCC=CCCCCCCCC)CC(OCCCCCCCCC=CCCCCCCCC)CN(C)C
Klucz InChI
GLGLUQVVDHRLQK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Lipidy kationowe, takie jak DODMA, są uznawane za niewirusowe transportery do terapii genowej. DODMA jest wykorzystywana do tworzenia liposomów kationowych lub nanocząstek lipidowych (LNP), które wymagają neutralnego lub minimalnego potencjału zeta. DODMA wykazuje wysoką skuteczność w enkapsulacji kwasów nukleinowych, ponieważ może tymczasowo obniżyć pH.
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)