Kluczowe dokumenty
810180P
Avanti
TopFluor TMR PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-oleoilo-2-(6-((4,4-difluoro-1,3-dimetylo-5-(4-metoksyfenylo)-4-bora-3α,4α-diaza-s-indaceno-2-propionylo)amino)heksanoilo)-sn-glicero-3-fosfocholina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C53H82 BF2N4 O10P
Masa cząsteczkowa:
1015.02
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810180P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Fosfatydylocholina (PC) znakowana tetrametylorodaminą (TMR) jest fluorescencyjnym fosfolipidem znakowanym kwasem tłuszczowym. Fosfatydylocholina (PC) jest najobficiej występującym fosfolipidem u eukariontów. Jest głównym metabolitem metabolizmu glicerolipidów.
Zastosowanie
10399 TMR PC lub 1-oleoilo-2-(6-((4,4-difluoro-1,3-dimetylo-5-(4-metoksyfenylo)-4-bora-3α,4α-diaza-s-indacene-2-propionyl)amino)heksanoilo)-sn-glicero-3-fosfocholina mogą być stosowane do tworzenia błon lipidowych w mikromacierzach.
Działania biochem./fizjol.
Lipidy znakowane 10399 mają właściwości spektralne podobne do tetrametylorodaminy (TMR).
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810180P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rikiya Watanabe
Biochimica et biophysica acta. General subjects, 1864(2), 129330-129330 (2019-03-31)
Micro-chamber arrays enable highly sensitive and quantitative bioassays at the single-molecule level. Accordingly, they are widely used for ultra-sensitive biomedical applications, e.g., digital PCR and digital ELISA. However, the versatility of micro-chambers is generally limited to reactions in aqueous solutions
Single-molecule analysis of phospholipid scrambling by TMEM16F
Rikiya W, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 115(12), 3066-3071 (2018)
Rikiya Watanabe et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115(12), 3066-3071 (2018-03-07)
Transmembrane protein 16F (TMEM16F) is a Ca2+-dependent phospholipid scramblase that translocates phospholipids bidirectionally between the leaflets of the plasma membrane. Phospholipid scrambling of TMEM16F causes exposure of phosphatidylserine in activated platelets to induce blood clotting and in differentiated osteoblasts to
Libing Mu et al.
Nature communications, 9(1), 4259-4259 (2018-10-17)
Phagocytosis is one of the earliest cellular functions, developing approximately 2 billion years ago. Although FcR-based phagocytic signaling is well-studied, how it originated from ancient phagocytosis is unknown. Lipid redistribution upregulates a phagocytic program recapitulating FcR-based phagocytosis with complete dependence