Kluczowe dokumenty
810180C
Avanti
TopFluor TMR PC
Avanti Research - A Croda Brand 810180C
Synonim(y):
1-oleoyl-2-(6-((4,4-difluoro-1,3-dimethyl-5-(4-methoxyphenyl)-4-bora-3α,4α-diaza-s-indacene-2-propionyl)amino)hexanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C53H82 BF2N4 O10P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1015.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810180C-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810180C
stężenie
1 mg/mL (810180C-1mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Tetramethylrhodamine (TMR) phosphatidylcholine (PC) is an acyl-chain-modified fluorescently labeled phospholipid. Phosphatidylcholine (PC) is the most abundant phospholipid in eukaryotes and a prime metabolite of glycerolipid metabolism.
Zastosowanie
TopFluor TMR PC or 1-oleoyl-2-(6-((4,4-difluoro-1,3-dimethyl-5-(4-methoxyphenyl)-4-bora-3α,4α-diaza-s-indacene-2-propionyl)amino)hexanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine has been used to label biotinylated giant plasma membrane vesicles (GPMV). It is also suitable for the formation of lipid membranes in microarrays.
Działania biochem./fizjol.
TopFluor-labeled lipids have spectral properties similar to tetramethylrhodamine (TMR).
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810180C-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Single-molecule analysis of phospholipid scrambling by TMEM16F
Rikiya W, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 115(12), 3066-3071 (2018)
Rikiya Watanabe et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115(12), 3066-3071 (2018-03-07)
Transmembrane protein 16F (TMEM16F) is a Ca2+-dependent phospholipid scramblase that translocates phospholipids bidirectionally between the leaflets of the plasma membrane. Phospholipid scrambling of TMEM16F causes exposure of phosphatidylserine in activated platelets to induce blood clotting and in differentiated osteoblasts to
Libing Mu et al.
Nature communications, 9(1), 4259-4259 (2018-10-17)
Phagocytosis is one of the earliest cellular functions, developing approximately 2 billion years ago. Although FcR-based phagocytic signaling is well-studied, how it originated from ancient phagocytosis is unknown. Lipid redistribution upregulates a phagocytic program recapitulating FcR-based phagocytosis with complete dependence