Kluczowe dokumenty
810240C
Avanti
TopFluor TMR PA
Avanti Research - A Croda Brand 810240C
Synonim(y):
1-oleoyl-2-(6-((4,4-difluoro-1,3-dimethyl-5-(4-methoxyphenyl)-4-bora-3α,4α-diaza-s-indacene-2-propionyl)amino)hexanoyl)-sn-glycero-3- phosphate (ammonium salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H74 BF2N4 O10P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
946.90
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810240C-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810240C
stężenie
1 mg/mL (810240C-1mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Phosphatidic acid (PA) is a diacyl-glycerophospholipid, which consists of a glycerol and an alcohol moiety, having two fatty acids and a phosphate group esterified at positions 1, 2, and 3, respectively.
Działania biochem./fizjol.
Phosphatidic acid is a major intermediate metabolite involved in the synthesis of membrane glycerophospholipids, including phosphatidylcholine (PC), phosphatidylserine (PS), phosphatidylethanolamine (PE), phosphatidylserine (PS). PA is signaling molecule, originally synthesized in the endoplasmic reticulum (ER) and is transported to the mitochondrial outer membrane to stimulate mitofusin (Mfn)-mediated fusion.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810240C-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Multifunctional Systems for Combined Delivery Biosensing and Diagnostics, 28(1), 67-76 (2020)