Merck
855276P
Avanti
09:0 Lyso PC
1-nonanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonim(y):
1-nonanoilo-sn-glicero-3-fosfocholina; PC(9:0/0:0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H36NO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (855276P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 855276P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCC)=O
Klucz InChI
VKTRCGYRHHVHRW-MRXNPFEDSA-N
Opis ogólny
09:0 Lyso PC jest krótkołańcuchową lizofosfatydylocholiną (lysoPC). Ma charakter polarny.
Zastosowanie
09:0 Lyso PC może być stosowany w analizie chromatografii cienkowarstwowej (TLC) do ekstrakcji lipidów.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (855276P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preferential hydrolysis of truncated oxidized glycerophospholipids by lysosomal phospholipase A2
Abe A, et al.
Journal of Lipid Research, 58(2), 339-349 (2017)
R E Stafford et al.
Biochemistry, 28(12), 5113-5120 (1989-06-13)
The critical micelle concentration (cmc) of several lysophospholipids and of a lysophospholipid analogue was determined from surface tension measurements using the maximum bubble pressure method and/or 31P NMR. The use of the maximum bubble pressure method has now been extended