Merck
870202C
Avanti
18:1 PDP PE
Avanti Research - A Croda Brand 870202C
Synonim(y):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[3-(2-pyridyldithio)propionate] (sodium salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H84N2O9PNaS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
963.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (870202C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870202C
stężenie
10 mg/mL (870202C-25mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(CCSSC1=CC=CC=N1)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C49H85N2O9PS2.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36-48(53)57-43-45(60-49(54)37-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)44-59-61(55,56)58-41-40-50-46(52)38-42-62-63-47-35-33-34-39-51-47;/h17-20,33-35,39,45H,3-16,21-32,36-38,40-44H2,1-2H3,(H,50,52)(H,55,56);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t45-;/m1./s1
Klucz InChI
LFMWVVNPVNIPJG-JQRYTBKHSA-M
Zastosowanie
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[3-(2-pyridyldithio)propionate] (PDP PE 18:1) has been used as an inner lipid to synthesize high density lipoprotein-like nanoparticles (HDL-like NPs).
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870202C-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthetic high-density lipoprotein-like nanoparticles potently inhibit cell signaling and production of inflammatory mediators induced by lipopolysaccharide binding Toll-like receptor 4
Foit L and Thaxton CS
Biomaterials, 100, 67-75 (2016)
Linda Foit et al.
Biomaterials, 100, 67-75 (2016-06-01)
Toll-like receptor 4 (TLR4) plays a critical role in the innate immune system. Stimulation of TLR4 occurs upon binding lipopolysaccharide (LPS), a component of Gram-negative bacterial cell walls. Due to the potency of the induced inflammatory response, there is a
Lindsay Scheetz et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 26(16), 4369-4380 (2020-05-23)
Gliomas are brain tumors with dismal prognoses. The standard-of-care treatments for gliomas include surgical resection, radiation, and temozolomide administration; however, they have been ineffective in providing significant increases in median survival. Antigen-specific cancer vaccines and immune checkpoint blockade may provide