Merck
860080P
Avanti
18:1 Lactosyl PE
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-di-(9Z-oktadecenoilo)-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-laktozyl(sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C53H103N2O18P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1087.36
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
opis
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-lactosyl (ammonium salt)
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (860080P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860080P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860080P-50mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP(OCCNCC(O)C(O)[C@@H]([C@H](O)CO)O[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O)([O-])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C53H100NO18P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-46(59)67-40-42(70-47(60)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)41-69-73(65,66)68-36-35-54-37-43(57)48(61)52(44(58)38-55)72-53-51(64)50(63)49(62)45(39-56)71-53;/h17-20,42-45,48-58,61-64H,3-16,21-41H2,1-2H3,(H,65,66);1H3/b19-17-,20-18-;/t42-,43?,44?,45?,48?,49+,50?,51?,52-,53+;/m1./s1
Klucz InChI
POKKWVSABAYGGQ-GDPHZLNSSA-N
Opis ogólny
Fosfatydyloetanoloamina jest fosfolipidem i jest związana z błonami biologicznymi.
Zastosowanie
Lactosyl PE 18:1 jest odpowiedni do przygotowania liposomów donorowych.
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydyloetanoloamina ma tendencję do wiązania się z białkami i tworzenia kompleksu z białkiem wiążącym fosfatydyloetanoloaminę (PEBP). Wiązanie izoformy fosfatydyloetanoloaminy (1-palmitoilo-2-oleoilo-sn-glicerolo-3-fosfocholiny) z receptorami aktywowanymi przez proliferatory peroksysomów (PPAR) pomaga w regulacji genów zaangażowanych w metabolizm lipidów.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (860080P-25 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (860080P-50 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (860080P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Function from structure? The crystal structure of human phosphatidylethanolamine-binding protein suggests a role in membrane signal transduction
Banfield M J, et al.
Structure, 6(10), 1245-1254 (1998)
A search for ceramide binding proteins using bifunctional lipid analogs yields CERT-related protein StarD7
Bockelmann S, et al.
Journal of Lipid Research, 59(3), 515-530 (2018)
Phosphatidylcholine?s functions beyond that of a membrane brick
Furse S and De Kroon AIPM
Molecular Membrane Biology, 32(4), 117-119 (2015)
Svenja Bockelmann et al.
Journal of lipid research, 59(3), 515-530 (2018-01-19)
Ceramides are central intermediates of sphingolipid metabolism with dual roles as mediators of cellular stress signaling and mitochondrial apoptosis. How ceramides exert their cytotoxic effects is unclear and their poor solubility in water hampers a search for specific protein interaction