810155P
Avanti
18:1-06:0 NBD PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
1-oleoilo-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo)amino]heksanoilo}-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H58N5O11P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
755.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810155P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
N-(7-nitrobenz-2-oksa-1,3-diazol-4-ylo) fosfoetanoloamina (NBD PE) jest fluorescencyjnie znakowanym lipidem z NBD przyłączonym do fosfatydyloetanoloaminy. Jest on zlokalizowany na granicy błon. Fosfoetanoloamina jest drugim najobficiej występującym, metabolicznie powiązanym aminofosfolipidem i jest głównie wzbogacona w mózgu.
Zastosowanie
18:1-06:0 NBD PE można wykorzystać do analizy czasowego wzoru fluorescencji cholesterolu-E- nitrobenzoksadiazolu (Chol-E-NBD).
Działania biochem./fizjol.
N-(7-nitrobenz-2-oksa-1,3-diazol-4-ylo) fosfoetanoloamina (NBD PE) jest stosowana jako fluorescencyjny analog w badaniach organizacji i dynamiki błon. Fosfoetanoloamina (PE) działa jako substrat dla wielu fosfolipidów błony komórkowej.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810155P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Synthetic phosphoethanolamine induces cell cycle arrest and apoptosis in human breast cancer MCF-7 cells through the mitochondrial pathway
Ferreira AK, et al.
Biomedicine & Preventive Nutrition, 67(6), 481-487 (2013)
Fluorescent methods to study biological membranes, 37-50 (2012)
Formation and function of phosphatidylserine and phosphatidylethanolamine in mammalian cells
Vance JE and Tasseva G
Biochim. Biophys. Acta Gen. Subj., 1831(3), 543-554 (2013)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
810155P-1MG | 4061835189939 |