Kluczowe dokumenty
810156C
Avanti
18:1-12:0 NBD PE
Avanti Research - A Croda Brand 810156C
Synonim(y):
1-oleoilo-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo)amino]dodekanoilo}-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H70N5O11P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
840.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810156C-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810156C
stężenie
1 mg/mL (810156C-1mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
N-(7-nitrobenz-2-oksa-1,3-diazol-4-ylo) fosfoetanoloamina (NBD PE) jest zlokalizowana na granicy błon. Fluorescencyjna etykieta NBD jest kowalencyjnie związana z grupą główną fosfatydyloetanoloaminy. Fosfoetanoloamina występuje głównie w mózgu i jest drugim najbardziej rozpowszechnionym, metabolicznie powiązanym aminofosfolipidem.
Zastosowanie
18:1-06:0 NBD PE może być wykorzystany jako składnik liposomu w eksperymencie sieciowania oraz do określenia selektywności białka płaszcza M13 względem grup funkcyjnych fosfolipidów.
Działania biochem./fizjol.
N-(7-nitrobenz-2-oksa-1,3-diazol-4-ylo) fosfoetanoloamina (NBD PE) odgrywa kluczową rolę jako fluorescencyjny analog w badaniach organizacji i dynamiki błon. NBD PE przyczynia się do monitorowania efektów przesunięcia wzbudzenia czerwonej krawędzi (REES) dzięki unikalnym właściwościom ruchowym i dielektrycznym, które posiada.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810156C-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Atg12-Atg5 conjugate has a novel E3-like activity for protein lipidation in autophagy
Fernandes F, et al.
Biophysical Journal, 282(52), 37298-37302 (2007)
Cardiolipin and phosphatidylethanolamine role in dibucaine interaction with the mitochondrial membrane
Lopes SC, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1861(6), 1152-1161 (2019)
Formation and function of phosphatidylserine and phosphatidylethanolamine in mammalian cells
Vance JE and Tasseva G
Biochim. Biophys. Acta Gen. Subj., 1831(3), 543-554 (2013)
Muhasin Koyiloth et al.
European biophysics journal : EBJ, 49(2), 163-173 (2020-02-06)
In this study, the SCRM-1 gene from Caenorhabditis elegans was cloned and overexpressed in E. coli to study the biochemical properties of scramblase. This is the first report showing that this scramblase from C. elegans possesses a Ca2+-dependent and head
Eun A Ra et al.
Nature communications, 7, 11726-11726 (2016-05-25)
Autophagy is responsible for the bulk degradation of cytosolic constituents and plays an essential role in the intestinal epithelium by controlling beneficial host-bacterial relationships. Atg5 and Atg7 are thought to be critical for autophagy. However, Atg5- or Atg7-deficient cells still