Kluczowe dokumenty
810154P
Avanti
16:0-12:0 NBD PE
Avanti Research - A Croda Brand 810154P, powder
Synonim(y):
1-palmitoilo-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo)amino]dodekanoilo}-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H68N5O11P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
813.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810154P-1mg)
pkg of 5 × 1 mg (810154P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810154P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
N-(7-nitrobenz-2-oksa-1,3-diazol-4-ylo) fosfoetanoloamina (NBD PE) jest sondą fluorescencyjną zlokalizowaną na interfejsie błony. Posiada fluorescencyjną etykietę NBD dołączoną do grupy głównej fosfatydyloetanoloaminy (PE). PE jest związkiem macierzystym dla syntezy fosfatydylocholiny i fosfatydyloetanoloaminy i jest głównie wzbogacany w mózgu.
Zastosowanie
16:0-12:0 NBD PE został użyty w teście ekstrakcji lipidów i testach transferu energii rezonansu fluorescencji fosfolipidów (FRET) in vitro. Nadaje się do określania specyficzności substratowej enzymu syntazy kwasu lipotejchojowego (LtaS).
Działania biochem./fizjol.
Fosfoetanoloamina (PE) odgrywa istotną rolę w zapobieganiu proliferacji nowotworów. N-(7-nitrobenz-2-oksa-1,3-diazol-4-ylo) fosfoetanoloamina (NBD PE) monitoruje zjawisko przesunięcia wzbudzenia czerwonej krawędzi (REES) dzięki unikalnym właściwościom ruchowym i dielektrycznym, które posiada.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810154P-1mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810154P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Theoretical Study of Phosphoethanolamine: A Synthetic Anticancer Agent with Broad Antitumor Activity
Lorenzo VP, et al.
Journal of Chemistry, 2016 (2016)
Ouma Onguka et al.
The Journal of biological chemistry, 290(20), 12744-12752 (2015-04-02)
Phosphatidylethanolamine (PE) is a major cellular phospholipid that can be made by four separate pathways, one of which resides in the mitochondrion. The mitochondrial enzyme that generates PE is phosphatidylserine decarboxylase 1 (Psd1p). The pool of PE produced by Psd1p
Global Trade Item Number
SKUGTIN
810154P-5MG4061835185474
810154P-1MG4061835185467