Kluczowe dokumenty
699500P
Avanti
Kdo2-Lipid A (KLA)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
KLA
About This Item
Polecane produkty
opis
Di[3-deoxy-D-manno-octulosonyl]-lipid A (ammonium salt)
Próba
>99% (HPLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (699500P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Zastosowanie
lipidomics
typ lipidu
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H]([C@@H](CO[C@@H]([C@@H]1NC(C[C@H](OC(CCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCCCCC)=O)O[C@H](CO[C@]2(C([O-])=O)C[C@@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)[C@H](O)C3)[C@@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O2)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H]1OC(C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCC
Opis ogólny
Zastosowanie
- as a toll like receptor (TLR) ligand source in immortalized murine macrophage culture media
- in 2H-,13C-,15N-labeled OprHΔL1ΔL4 in 1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DHPC) micelles, to determine the specific residues of OprHΔL1ΔL4 interacting with lipopolysaccharides (LPS) source
- as a component of LPS stock to study its role in lipopolysaccharide induced prion protein conversion
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available