Kluczowe dokumenty
810175P
Avanti
18:1-06:0 NBD PA
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-oleoilo-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo)amino]heksanoilo}-sn-glicero-3-fosforan (sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H56N5O11P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
729.80
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 5 × 2 mg (810175P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Kwas fosfatydowy (PA) jest amfipatycznym lipidem zawierającym polarną grupę czołową i dwa długie hydrofobowe łańcuchy acylowe. PA jest anionowym i strukturalnym lipidem błonowym. Działa jako związek macierzysty dla bardziej złożonych fosfolipidów błonowych.
Zastosowanie
18:1-06:0 NBD PA może być stosowany do badania wpływu pęcherzyków indukowanych NBD-PA na endocytozę receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) w komórkach ssaków oraz współlokalizacji znakowanej fluorescencyjnie rybonukleazy specyficznej dla poli(A) (PARN) z PA znakowanym NBD, która podkreśla bliskie sąsiedztwo fosfolipazy D (PLD2) i PARN.
Działania biochem./fizjol.
Kwas fosfatydowy (PA) jest bioaktywnym lipidem i wtórnym przekaźnikiem. PA reaguje z wodą i innymi fosfolipidami, tworząc odpowiednio dwuwarstwy lipidowe i wieloskładnikowe.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810175P-10mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lipid second messengers and Receptors
Encyclopedia of Endocrine Diseases, 77(3), 329-334 (2004)
Bioactive Lipids
An Introduction to Biological Membranes, , number=(, pages=), 453-478 (2016)
Taylor E Miller et al.
Biology open, 6(2), 176-186 (2016-12-25)
The removal of mRNA transcript poly(A) tails by 3'→5' exonucleases is the rate-limiting step in mRNA decay in eukaryotes. Known cellular deadenylases are the CCR4-NOT and PAN complexes, and poly(A)-specific ribonuclease (PARN). The physiological roles and regulation for PARN is
A Chauhan et al.
Neurochemical research, 25(3), 423-429 (2000-04-13)
Fibrillar amyloid beta-protein (Abeta) is the major protein of amyloid plaques in the brains of patients with Alzheimer's disease (AD). The mechanism by which normally produced soluble Abeta gets fibrillized in AD is not clear. We studied the effect of
Karen M Henkels et al.
Oncotarget, 7(30), 47002-47017 (2016-06-04)
The intracellular concentration of the mitogen phosphatidic acid (PA) must be maintained at low levels until the need arises for cell proliferation. How temporal and spatial trafficking of PA affects its target proteins in the different cellular compartments is not