Kluczowe dokumenty
810155C
Avanti
18:1-06:0 NBD PE
Avanti Research - A Croda Brand 810155C
Synonim(y):
1-oleoilo-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo)amino]heksanoilo}-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H58N5O11P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
755.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810155C-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810155C
stężenie
1 mg/mL (810155C-1mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
N-(7-nitrobenz-2-oksa-1,3-diazol-4-ylo) fosfoetanoloamina (NBD PE) jest sondą fluorescencyjną, w której fluorescencyjna etykieta NBD jest przyłączona do grupy głównej fosfatydyloetanoloaminy. Wiadomo, że cząsteczka NBD lokalizuje się na interfejsie błony. Fosfoetanoloamina jest drugim najbardziej rozpowszechnionym i metabolicznie powiązanym aminofosfolipidem. Jest ona głównie wzbogacona w mózgu.
Zastosowanie
18:1-06:0 NBD PE został użyty jako suplement liposomalny do rekonstytucji białek w liposomach i eksperymentów scramblingu. Może być również stosowany do analizy czasowego wzoru fluorescencji Chol-E-NBD.
Działania biochem./fizjol.
N-(7-nitrobenz-2-oksa-1,3-diazol-4-ylo) fosfoetanoloamina (NBD PE) odgrywa istotną rolę jako sonda fluorescencyjna w badaniach organizacji i dynamiki błon. Fosfoetanoloamina (PE) działa jako substrat dla kilku fosfolipidów błony komórkowej.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810155C-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Formation and function of phosphatidylserine and phosphatidylethanolamine in mammalian cells
Vance JE and Tasseva G
The FEBS journal, 37-50 (2012)
Fluorescent methods to study biological membranes, 37-50 (2012)
Synthetic phosphoethanolamine induces cell cycle arrest and apoptosis in human breast cancer MCF-7 cells through the mitochondrial pathway
Ferreira AK, et al.
Biomedicine and Pharmacotherapy, 37-50 (2012)
Bieong-Kil Kim et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 25(18), 3893-3896 (2015-08-06)
Cholesterol-based fluorescent lipids with ether linker were synthesized using NBD (Chol-E-NBD) or Rhodamine B (Chol-E-Rh), and the usefulnesses as fluorescent probes for tracing cholesterol-based liposomes were validated. The fluorescent intensities of liposomes containing these modified lipids were measured and observed
Cardiolipin and phosphatidylethanolamine role in dibucaine interaction with the mitochondrial membrane
Lopes SC, et al.
Biochimica et biophysica acta. General subjects, 37-50 (2012)