810132C
Avanti
18:1-06:0 NBD PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810132C
Synonim(y):
1-oleoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810132C-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 810132C
stężenie
1 mg/mL (810132C-1mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- as a component in preparing lipid solution for bilayer formation
- to use as a single donor in fluorescence resonance energy transfer (FRET) based assay
- to prepare phospholipid-coated beads
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3