Kluczowe dokumenty
810132P
Avanti
18:1-06:0 NBD PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-oleoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H64N5O11P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
797.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810132P-1mg)
pkg of 5 × 1 mg (810132P-5mg)
pkg of 5 × 2 mg (810132P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Fosfatydylocholina (PC) jest głównym metabolitem metabolizmu glicerolipidów u eukariontów. Jest istotnym składnikiem warstwy śluzowej okrężnicy i silnym lipidem tworzącym dwuwarstwę. NBD PC ma ugrupowanie 7-nitrobenz-2-oksa-1,3-diazol-4-ylu (NBD) przyłączone do fosfatydylocholiny.
Zastosowanie
18:1-06:0 NBD PC jest odpowiedni:
  • do generowania gigantycznych pęcherzyków jednocząsteczkowych (GUV) poddawanych mikroskopii fluorescencyjnej
  • do znakowania dwuwarstw lipidowych utworzonych przez fuzję pęcherzyków w celu zbadania dystrybucji lipidów za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej
  • do przygotowania kulek pokrytych fosfolipidami
Działania biochem./fizjol.
7-nitrobenz-2-oksa-1,3-diazol-4-ylofosfatydylocholina (NBD PC) jest stosowana jako sonda fluorescencyjna w błonach biologicznych do badania procesów komórkowych.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810132P-10mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810132P-1mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810132P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chung Park et al.
eLife, 8 (2019-12-04)
During human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) infection lymphoid organ follicular dendritic cells (FDCs) serve as a reservoir for infectious virus and an obstacle to curative therapies. Here, we identify a subset of lymphoid organ sinus lining macrophage (SMs) that provide a
Johan Tornmalm et al.
Scientific reports, 9(1), 18133-18133 (2019-12-04)
Protein-lipid interactions in cellular membranes modulate central cellular functions, are often transient in character, but occur too intermittently to be readily observable. We introduce transient state imaging (TRAST), combining sensitive fluorescence detection of fluorophore markers with monitoring of their dark
Yuta Ryoden et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 204(3), 559-568 (2019-12-22)
In response to extracellular ATP, the purinergic receptor P2X7 mediates various biological processes, including phosphatidylserine (PtdSer) exposure, phospholipid scrambling, dye uptake, ion transport, and IL-1β production. A genome-wide CRISPR screen for molecules responsible for ATP-induced PtdSer exposure identified a transmembrane