Kluczowe dokumenty
810122C
Avanti
14:0-06:0 NBD PC
Avanti Research - A Croda Brand 810122C
Synonim(y):
1-myrystoilo-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo)amino]heksanoilo}-sn-glicero-3-fosfocholina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H58N5O11P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
743.83
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810122C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810122C-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810122C
stężenie
1 mg/mL (810122C-1mg)
1 mg/mL (810122C-5mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
1-myrystoilo-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo)amino]heksanoilo}-sn-glicero-3-fosfocholina(Acyl 06:0 NBD PC) zawiera sondę fluorescencyjną NBD (7-nitrobenz-2-oksa-1,3-diazol-4-ylo).
Zastosowanie
Acyl 06:0 NBD PC może być stosowany:
  • jako dodatek w lodowatej syntetycznej pożywce zdefiniowanej (SD) do hodowli drożdży do badań cytometrii przepływowej
  • jako marker fluorescencyjny w pożywce na bazie hialuronianu i fosfolipidów (pożywka HA-fosfolipidowa) do hodowli komórek chrząstki i wizualizacji tworzenia pęcherzyków lipidowych
  • w przygotowaniu małych pęcherzyków jednocząsteczkowych (SUV) i znakowanej fluorescencyjnie wspomaganej dwuwarstwy lipidowej (SLB) do odzyskiwania fluorescencji po badaniach fotowybielania (FRAP)
Działania biochem./fizjol.
Lipidy znakowane NBD (7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl) są przydatne w badaniach dynamiki błon lipidowych. Acyl 06:0 NBD PC jest stosowany jako składnik pożywki ekstrakt drożdżowy-pepton-dekstroza (YPD) w badaniach wychwytu drożdży w celu rozszyfrowania jego inkorporacji.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810122C-1mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810122C-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Annexin-V stabilizes membrane defects by inducing lipid phase transition
Lin YC, et al.
Nature Communications, 11(1), 1-13 (2020)
Yi-Chih Lin et al.
Nature communications, 11(1), 230-230 (2020-01-15)
Annexins are abundant cytoplasmic proteins, which bind to membranes that expose negatively charged phospholipids in a Ca2+-dependent manner. During cell injuries, the entry of extracellular Ca2+ activates the annexin membrane-binding ability, subsequently initiating membrane repair processes. However, the mechanistic action of
Wei Zong et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(23), 6874-6886 (2018-05-20)
The success of nanoparticulate formulations in drug delivery depends on various aspects including their toxicity, internalization, and intracellular location. Vesicular assemblies consisting of phospholipids and amphiphilic block copolymers are an emerging platform, which combines the benefits from liposomes and polymersomes