Kluczowe dokumenty
791300P
Avanti
18:0 PE-DTPA
Avanti Research - A Croda Brand 791300P, powder
Synonim(y):
Kwas 1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamino-N-dietylenotriaminopentaoctowy (sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C55H118N9O17P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1208.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (791300P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 791300P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Kwas 1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamino-N-dietylenotriaminopentaoctowy(18:0 PE-DTPA) zawiera syntetyczną fosfolipidową pochodną etanoloaminy.
Ten chelat jest używany do przygotowywania środków kontrastowych MRI.
Zastosowanie
18:0 PE-DTPA (kwas 1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamino-N-dietylenotriaminopentaoctowy(sól amonowa)) został użyty do chelatowania kationowego adiuwantu na bazie liposomów (CAF01). Został on również wykorzystany w preparacie liposomowym do badań obrazowania
Działania biochem./fizjol.
Kwas 1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamino-N-dietylenotriaminopentaoctowy(18:0 PE-DTPA) lub wiązanie PE-DTPA i interakcja z receptorem Toll-podobnym-2 reguluje odpowiedź immunologiczną. PE-DTPA działa jako antagonista lipopolisacharydu i wywołuje funkcję ratunkową w sepsie poprzez blokowanie transkrypcji opartej na czynniku jądrowym κ-light-chain-enhancer aktywowanych komórek B.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (791300P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Brian Mog et al.
Nanotheranostics, 3(4), 342-355 (2019-11-15)
Specific targeting of inflammation remains a challenge in many pathologies, because of the necessary balance between host tolerance and efficacious inflammation resolution. Here, we discovered a short, 4-mer peptide which possesses antagonist properties towards CC chemokine receptor 2 (CCR2), but
Zahraa S Al-Ahmady et al.
ACS nano, 13(11), 12470-12486 (2019-11-07)
The development of effective therapies for stroke continues to face repeated translational failures. Brain endothelial cells form paracellular and transcellular barriers to many blood-borne therapies, and the development of efficient delivery strategies is highly warranted. Here, in a mouse model
Jin Young Kang et al.
Immunity, 31(6), 873-884 (2009-11-26)
Toll-like receptor 2 (TLR2) initiates potent immune responses by recognizing diacylated and triacylated lipopeptides. Its ligand specificity is controlled by whether it heterodimerizes with TLR1 or TLR6. We have determined the crystal structures of TLR2-TLR6-diacylated lipopeptide, TLR2-lipoteichoic acid, and TLR2-PE-DTPA