Merck
890704C
Avanti
18:1 EPC (Cl Salt)
Avanti Research - A Croda Brand 890704C
Synonim(y):
1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-etylofosfocholina (sól chlorkowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H89NO8PCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
850.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (890704C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (890704C-100mg)
pkg of 2 × 4 mL (890704C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 890704C
stężenie
10 mg/mL (890704C-25mg)
25 mg/mL (890704C-100mg)
25 mg/mL (890704C-200mg)
typ lipidu
transfection
cationic lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)OCC.[Cl-]
Klucz InChI
LXTQBOAODSPEHG-NATHRRJOSA-M
Opis ogólny
1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-etylofosfocholina(18:1 EPC) jest kationowym alkilowanym fosfolipidem.
Zastosowanie
Odpowiednia jest 1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-etylofosfocholina(sól chlorkowa) (18:1 EPC (sól Cl)):
  • do tworzenia otoczki lipidowej w celu przygotowania szczepionki lipopolipleks/mRNA
  • do przygotowania wspomaganych rozpuszczalnikiem dwuwarstw lipidowych
  • wraz z 1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-fosfatydyloetanoloaminą(DOPE) w mieszanych liposomach jako wektory koloidalne do fizykochemicznych badań zagęszczania DNA
  • opracowanie nanocząstki lipidowej (LNP1) w celu zwiększenia wewnątrzkomórkowego dostarczania za pośrednictwem fal uderzeniowych
Działania biochem./fizjol.
1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-etylofosfocholina(18:1 EPC) służy jako odczynnik do transfekcji. 18:1 EPC ma zastosowanie w liposomach i lipopleksach. Jest to potencjalny wektor w terapii genowej.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (890704C-100 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (890704C-200 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (890704C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gene vectors based on DOEPC/DOPE mixed cationic liposomes: a physicochemical study
Munoz U, et al.
Soft Matter, 7(13), 5991-6004 (2011)
Abdul Rahim Ferhan et al.
Nature protocols, 14(7), 2091-2118 (2019-06-09)
The supported lipid bilayer (SLB) platform is a popular cell membrane mimic that is utilized in the chemical, biological, materials science, and medical fields. To date, SLB preparation has proven challenging because of the need for specialized fabrication equipment, domain-specific
Stefano Persano et al.
Biomaterials, 125, 81-89 (2017-02-24)
mRNA-based vaccines have the benefit of triggering robust anti-cancer immunity without the potential danger of genome integration from DNA vaccines or the limitation of antigen selection from peptide vaccines. Yet, a conventional mRNA vaccine comprising of condensed mRNA molecules in
Kabir H Biswas et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(4), 1775-1782 (2017-12-28)
The pathway of vesicle adsorption onto a solid support depends on the material composition of the underlying support, and there is significant interest in developing material-independent strategies to modulate the spectrum of vesicle-substrate interactions on a particular surface. Herein, using
Liulin Wang et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(36), 10764-10773 (2018-07-28)
Monoamine oxidase A and B (MAO-A and B) are mitochondrial outer membrane enzymes that are implicated in a number of human diseases, and the pharmacological inhibition of these enzymes is a promising therapeutic strategy to alleviate disease symptoms. It has