G3923
Gly-Pro-Glu
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
GPE, Glycyl-prolyl-glutamic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NCC(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H19N3O6/c13-6-9(16)15-5-1-2-8(15)11(19)14-7(12(20)21)3-4-10(17)18/h7-8H,1-6,13H2,(H,14,19)(H,17,18)(H,20,21)/t7-,8-/m0/s1
Klucz InChI
JJGBXTYGTKWGAT-YUMQZZPRSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3