Kluczowe dokumenty
790535P
Avanti
14:0 PE-DTPA
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid (ammonium salt), powder
Synonim(y):
Kwas 1,2-ditetradekanoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamino-N-dietylenotriaminopentaoctowy; DMPE-DTPA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C47H102N9O17P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1096.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (790535P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 790535P
Zastosowanie
advanced drug delivery
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
14:0 PE-DTPA jest koniugatem fosfolipidowym chelatującym jony lantanowców (Ln3+).
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (790535P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fabrication procedures and birefringence measurements for designing magnetically responsive lanthanide ion chelating phospholipid assemblies
Isabettini S, et al.
Journal of Visualized Experiments, e56812-e56812 (2018)