Kluczowe dokumenty
810165P
Avanti
18:1-06:0 NBD PG
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-oleoilo-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo)amino]heksanoilo}-sn-glicero-3-[fosforac-(1-glicerol)] (sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H62N5O13P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
803.88
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810165P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Fosfatydyloglicerol (PG) jest anionowym fosfolipidem, stanowiącym 20-25% w błonach E. coli. Fosfoglicerol nitrobenzoksadiazolowy (NBD PG) jest fluorescencyjnie znakowanym fosfolipidem z 7-nitrobenz-2-oksa-1,3-diazol-4-ylem (NBD) przyłączonym do łańcucha kwasu tłuszczowego fosfatydyloglicerolu.
Zastosowanie
18:1-06:0 NBD PG może być stosowany do określania rozkładu fosfatydylogliceroli w dwuwarstwie błony oraz do pomiaru stałej szybkości ruchu cząsteczek lipidów przez dwuwarstwę poprzez przygotowanie gigantycznych pęcherzyków jednocząsteczkowych (GUV).
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydyloglicerol bierze udział w biosyntezie kardiolipiny. Przyczynia się również do aktywności fotosyntetycznej poprzez utrzymanie strukturalnego aparatu fotosyntetycznego.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810165P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Specificity of the transport of lipid II by FtsW in Escherichia coli
Mohammadi T, et al.
Journal of biological and chemical chronicles null
The role of membrane tension in the action of antimicrobial peptides and cell-penetrating peptides in biomembranes
Hasan M, et al.
Biophysical Reviews null
Phosphatidylglycerol is Essential for the Development of Thylakoid Membranes in Arabidopsis thaliana
Hagio M, et al.
Plant & Cell Physiology null
Helena Rosado et al.
International journal of molecular sciences, 16(8), 16710-16727 (2015-07-28)
The polyphenol (-)-epicatechin gallate (ECg) inserts into the cytoplasmic membrane (CM) of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and reversibly abrogates resistance to β-lactam antibiotics. ECg elicits an increase in MRSA cell size and induces thickened cell walls. As ECg partially delocalizes
Tamimount Mohammadi et al.
The Journal of biological chemistry, 289(21), 14707-14718 (2014-04-09)
Synthesis of biogenic membranes requires transbilayer movement of lipid-linked sugar molecules. This biological process, which is fundamental in prokaryotic cells, remains as yet not clearly understood. In order to obtain insights into the molecular basis of its mode of action