Kluczowe dokumenty
H2625
Hemoglobin from bovine blood
suitable for protease substrate, substrate powder
Synonim(y):
Bovine hemoglobin, Hb, Methemoglobin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
bovine blood
Poziom jakości
Postać
substrate powder
masa cząsteczkowa
Mr ~64500
metody
activity assay: suitable
rozpuszczalność
H2O: soluble 20 mg/mL
przydatność
suitable for protease substrate
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
cow ... HBA1(281221) , HBB(280813) , HBE2(513240) , HBE4(513108) , HBG(511735) , alpha globin(512439)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Przestroga
Uwaga dotycząca przygotowania
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Proteinase K (EC 3.4.21.64) activity can be measured spectrophotometrically using hemoglobin as the substrate. Proteinase K hydrolyzes hemoglobin denatured with urea, and liberates Folin-postive amino acids and peptides. One unit will hydrolyze hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 μmol of tyrosine per minute at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin & Ciocalteu's Phenol Reagent).
Proteinase K (EC 3.4.21.64) activity can be measured spectrophotometrically using hemoglobin as the substrate. Proteinase K hydrolyzes hemoglobin denatured with urea, and liberates Folin-postive amino acids and peptides. One unit will hydrolyze hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 μmol of tyrosine per minute at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin & Ciocalteu's Phenol Reagent).
Protokoły
This procedure may be used for determination of Pepsin activity using hemoglobin as the substrate. It is a spectrophotometric stop rate determination.
Our General Protease Assay Procedures and Substrates overview.
Proteinase K (EC 3.4.21.64) activity can be measured spectrophotometrically using hemoglobin as the substrate. Proteinase K hydrolyzes hemoglobin denatured with urea, and liberates Folin-postive amino acids and peptides. One unit will hydrolyze hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 μmol of tyrosine per minute at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin & Ciocalteu's Phenol Reagent).
Aktywność proteinazy K mierzona za pomocą spektrofotometrii przy użyciu substratu hemoglobiny, kluczowa dla charakterystyki enzymu.
Chromatograms
application for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.