Merck
870722P
Avanti
22:0 Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870722P, powder
Synonim(y):
behenoyl Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H87N10O17P3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1141.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (870722P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (870722P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870722P
Zastosowanie
lipidomics
typ lipidu
coenzymes
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C43H78N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-34(52)71-27-26-45-33(51)24-25-46-41(55)38(54)43(2,3)29-64-70(61,62)67-69(59,60)63-28-32-37(66-68(56,57)58)36(53)42(65-32)50-31-49-35-39(44)47-30-48-40(35)50;;;/h30-32,36-38,42,53-54H,4-29H2,1-3H3,(H,45,51)(H,46,55)(H,59,60)(H,61,62)(H2,44,47,48)(H2,56,57,58);3*1H3/t32-,36?,37+,38+,42-;;;/m1.../s1
Klucz InChI
DSSMNGMIRQGXTR-CNAHFMJYSA-N
Opis ogólny
22:0 Coenzyme A, also known as behenoyl Coenzyme A, is a coenzyme A derivative of behenic acid.
Zastosowanie
22:0 Coenzyme A has been used as a substrate in fatty acyl-CoA reductase (AmFAR1) enzyme assay and ceramide synthase assay.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870722P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870722P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)