Kluczowe dokumenty
870726P
Avanti
26:0 Coenzyme A
Avanti Research™ - A Croda Brand 870726P, powder
Synonim(y):
hexacosanoyl Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (870726P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (870726P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 870726P
Zastosowanie
lipidomics
typ lipidu
coenzymes
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C47H86N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-38(56)75-31-30-49-37(55)28-29-50-45(59)42(58)47(2,3)33-68-74(65,66)71-73(63,64)67-32-36-41(70-72(60,61)62)40(57)46(69-36)54-35-53-39-43(48)51-34-52-44(39)54;;;/h34-36,40-42,46,57-58H,4-33H2,1-3H3,(H,49,55)(H,50,59)(H,63,64)(H,65,66)(H2,48,51,52)(H2,60,61,62);3*1H3/t36-,40?,41+,42+,46-;;;/m1.../s1
Klucz InChI
XKPNJROJQZVENY-PQBGVFARSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)