Merck
870013P
Avanti
16:0 MPB PE
Avanti Research - A Croda Brand 870013P, powder
Synonim(y):
1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[4-(p-maleimidofenylo)butyramid] (sól sodowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C51H84N2O11PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
955.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 100 mg (870013P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (870013P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870013P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(CCCC(C=C1)=CC=C1N(C(C=C2)=O)C2=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C51H85N2O11P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-32-50(57)61-42-46(64-51(58)33-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)43-63-65(59,60)62-41-40-52-47(54)31-29-30-44-34-36-45(37-35-44)53-48(55)38-39-49(53)56;/h34-39,46H,3-33,40-43H2,1-2H3,(H,52,54)(H,59,60);/q;+1/p-1/t46-;/m1./s1
Klucz InChI
REKODAHLWDSEBQ-FYQWNKFKSA-M
Opis ogólny
16:0 maleimidofenylo butyramid (MPB) fosfoetanoloamina (PE) znana również jako DPPE-maleimid zawiera maleimid, który jest tiolowo-reaktywną grupą cząsteczkową i dobrym elektrofilem. MPB PE jest zaangażowany w przygotowanie liposomów.
Zastosowanie
16:0 maleimidofenylo butyramid (MPB) fosfoetanoloamina (PE) jest odpowiednia do użycia:
  • do przygotowania mikropęcherzyków funkcjonalizowanych maleimidem
  • do lipidacji peptydu wiążącego miejsce wiązania ligandu-1 (LBS-1) i białka związanego z receptorem GABAA (GABARAP) zaangażowanego odpowiednio w tworzenie liposomów i autofagosomów
  • do przygotowania nanocząstek emulsji perfluorowęglowodorów akustycznych sprzężonych z ligandem
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870013P-100 mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870013P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation of a functional GABARAP--lipid conjugate in nanodiscs and its investigation by solution NMR spectroscopy
Ma P, et al.
Chembiochem, 11(14), 1967-1970 (2010)
Liposomes as tools in basic research and industry (1994)
Grafting of abciximab to a microbubble-based ultrasound contrast agent for targeting to platelets expressing GP IIb/IIIa--characterization and in vitro testing
Della MA, et al.
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 68(3), 555-564 (2008)
Novel MRI contrast agent for molecular imaging of fibrin: implications for detecting vulnerable plaques
Flacke S, et al
Circulation, 104(11), 1280-1285 (2001)
Structural basis for thrombin activation of a protease-activated receptor: inhibition of intramolecular liganding
Seeley S, et al.
Chemistry & Biology, 10(11), 1033-1041 (2003)