Merck
870110O
Avanti
Triolein (18:1 TG)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2,3-tri-(9Z-octadecenoyl)-glycerol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C57H104O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
885.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (870110O-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
neutral lipids
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]C(COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
Klucz InChI
PHYFQTYBJUILEZ-IUPFWZBJSA-N
Opis ogólny
Triolein (18:1 TG) is a nanoemulsion-derived glyceroltrioleate.
Działania biochem./fizjol.
Triolein is used in 14C-labeled triolein is used in breath test. This test is a most convenient, sensitive and specific test for the detection of steatorrhea.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870110O-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
awg
Temperatura zapłonu (°F)
626.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
330.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stable gas-in-liquid emulsions: production in natural waters and artificial media (2011)
Triolein breath test: a sensitive and specific test for fat malabsorption
Newcomer AD, et al.
Gastroenterology, 76(1), 6-13 (1979)