Kluczowe dokumenty
T5888
Glyceryl tripalmitate
≥99%
Synonim(y):
TG(16:0/16:0/16:0), Glycerol tripalmitate, Tripalmitin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
semisynthetic
Próba
≥99%
Formularz
powder
grupa funkcyjna
ester
typ lipidu
neutral glycerides
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3
Klucz InChI
PVNIQBQSYATKKL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- for the generation of calibration curve generation for the quantification of lipids from Azospirillum brasilense
- for the quantification of silk worm embryos and extraembryonic yolk lipids using thin layer chromatography
- for the quantification of triacylglycerol in Neochloris minuta microalgal cells
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?