Merck
492671
Sigma-Aldrich
Glyceryl-2-13C tripalmitate
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
Glyceryl-2-13C trihexadecanoate, Tripalmitin-glyceryl-2-13C
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)14CO2CH2]213CHO2C(CH2)14CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
808.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
mp
64-66 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[13CH](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3/i48+1
Klucz InChI
PVNIQBQSYATKKL-KRXTUEGCSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)