Kluczowe dokumenty
912433
D-Galactose-1,2-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2C4H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.14
Kod UNSPSC:
12352005
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥98% (CP)
przesunięcie masy
M+2
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)