czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +79.0, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
170-172 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[13C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1/i3+1
Klucz InChI
GZCGUPFRVQAUEE-CFKSTTJVSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)