Merck
810300P
Avanti
TopFluor® DG
Avanti Polar Lipids, powder
Synonim(y):
1-palmitoyl-2-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-sn-glycerol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H71BF2N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
744.84
Kod UNSPSC:
12352211
Próba
99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810300P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Polar Lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC1=[N+]2C(C(C)=C1)=C(CCCCCCCCCCC(O[C@](CO)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)C3=C(C)C=C(C)N3[B-]2(F)F
Opakowanie
5ML PTFE Vial with Screw Cap (810300P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3