Kluczowe dokumenty
700082P
Avanti
3β-hydroxy-5-cholestenoic acid
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
Kwas 27-cholestenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H44O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Polecane produkty
opis
(25R)-cholest-5-en-26-oic acid, 3β-hydroxy
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700082P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Kwas 3β-hydroksy-5-cholestenowy jest pochodną kwasu cholestenowego.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700082P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)