Kluczowe dokumenty
700027P
Avanti
7α-hydroxy-3-oxo-4-cholestenoic acid
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
Kwas (25R)-cholest-4-en-26-octowy, 7α-hydroksy-3-okso
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H42O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700027P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Kwas 7α-hydroksy-3-okso-4-cholestenowy (7-HOCA) jest syntetyzowany pozawątrobowo z cholesterolu. Enzym oksysterolo-7α-hydrolaza (CYP7B1) działa na prekursor 27-hydroksycholesterol (27-OHC) w celu wytworzenia 7-HOCA.. 7-HOCA jest katabolizowany w wątrobie.
Zastosowanie
Kwas 7α-hydroksy-3-okso-4-cholestenowy został wykorzystany jako analit w układzie ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej (UHPLC).
Działania biochem./fizjol.
Poziomy kwasu 7α-hydroksy-3-okso-4-cholestenowego (7-HOCA) w płynie mózgowo-rdzeniowym nie są skorelowane z neurodegeneracją, ale mogą służyć jako marker diagnostyczny do śledzenia integralności bariery krew-mózg.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700027P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
7 ? -hydroxy-3-oxo-4-cholestenoic acid in cerebrospinal fluid reflects the integrity of the blood-brain barrier
Saeed A, et al.
Journal of Lipid Research, 55(2), 313-318 (2014)
Changes in brain oxysterols at different stages of Alzheimer's disease: Their involvement in neuroinflammation
Testa G, et al.
Redox Biology, 10, 24-33 (2016)
Vladimiro Cardenia et al.
Biochimie, 153, 99-108 (2018-08-06)
The electronic cigarettes (e-cigarettes, e-cigs) have become the most sought-after alternative to the traditional cigarettes, partly due to the widespread perception of safety. However, the high temperature reached by e-cig solutions can generate toxic compounds, some of which are listed