Kluczowe dokumenty
700023P
Avanti
7α,27-dihydroxy-4-cholesten-3-one
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
Cholest-4-en-3-on, 7,26-dihydroksy-, (7α,25R)-
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H44O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700023P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
7α,27-dihydroksy-4-cholesten-3-on jest syntetyzowany przez hydroksylację 27-hydroksycholesterolu w obecności enzymu 7 α-hydroksylazy cholesterolu (CYP7A1) i jest katabolizowany do kwasu żółciowego. 7α,27-dihydroksy-4-cholesten-3-on jest obecny głównie w fibroblastach, a jego konwersja z cholesterolu zachodzi w tkankach pozawątrobowych.
Zastosowanie
7α,27-dihydroksy-4-cholesten-3-on może być stosowany jako ligand do badania jego wpływu na indukowaną wirusem Epsteina-Barr aktywację cząsteczki 2 (EB12) w teście wiązania guanozyny 5′-O-(3-tio)trifosforanu ([35S] GTPγS).
Działania biochem./fizjol.
7α,27-dihydroksy-4-cholesten-3-on jest supresorem reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A (HMG-CoA).
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700023P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Hepatic and extrahepatic dehydrogenation/isomerization of 5-cholestene-3beta, 7alpha-diol: localization of 3beta-hydroxy-Delta5-C27-steroid dehydrogenase in pig tissues and subcellular fractions
Furster C
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1436(3), 343-353 (1999)
27-Hydroxylated Low Density Lipoprotein (LDL) Cholesterol Can Be Converted to 7alpha, 27-Dihydroxy-4-cholesten-3-one (Cytosterone) before Suppressing Cholesterol Production in Normal Human Fibroblasts EVIDENCE THAT AN ALTERED METABOLISM OF LDL CHOLESTEROL
Axelson M and Larsson O
The Journal of Biological Chemistry, 271(22), 12724-12736 (1996)
Identification of structural motifs critical for epstein-barr virus-induced molecule 2 function and homology modeling of the ligand docking site
Zhang L, et al.
Molecular Pharmacology, 82(6), 1094-1103 (2012)
On the substrate specificity of human CYP27A1: implications for bile acid and cholestanol formation.
Maria Norlin et al.
Journal of lipid research, 44(8), 1515-1522 (2003-06-05)
The mitochondrial sterol 27-hydroxylase (CYP27A1) is required for degradation of the C27-sterol side chain in bile acid biosynthesis. CYP27A1 seems, however, to have roles beyond this, as illustrated by patients with a deficient sterol 27-hydroxylase due to mutations of the