Kluczowe dokumenty
Z777300
Unix SEC-300 (1.8 µm) UHPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Unix SEC-300 UHPLC Column, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 1.8 μm particle size
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L59
opis
protein molecular weight 5,000 - 1,250,000 Da
linia produktu
Unix
producent / nazwa handlowa
Unix
opakowanie
1 ea of
Parametry
310 bar pressure (4500 psi)
~80 °C temperature
metody
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
Matryca
spherical silica
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
wielkość cząstki
1.8 μm
wielkość porów
200 Å pore size
zakres pH
2.0-8.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Wykorzystując opatentowane technologie powierzchniowe, faza 9499 SEC-300 jest wykonana z jednolitych, hydrofilowych i neutralnych warstw o grubości nanometrów, chemicznie związanych z krzemionką o wysokiej czystości i stabilizowanej mechanicznie o wielkości cząstek 1,8 μm. Połączenie małego rozmiaru cząstek i dużej objętości porów Unix SEC-300 zapewnia najwyższą skuteczność separacji i rozdzielczość analitów. Dobrze kontrolowana chemia powierzchni zapewnia doskonałą powtarzalność każdej partii. Unikalna chemia wiązania, w połączeniu ze zmaksymalizowaną gęstością wiązania, pozwala Unix SEC-300 zapewnić wysoką stabilność i znikome niespecyficzne interakcje. Typowe zastosowania kolumn Unix SEC-300 obejmują separację i analizę cząsteczek biologicznych i polimerów rozpuszczalnych w wodzie.
Informacje prawne
Unix is a trademark of Sepax Technologies
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)