Kluczowe dokumenty
Z777306
Supelco
Sepax GP-C8 (5 µm) HPLC Columns
pore size 120 Å, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Kolumna HPLC Sepax GP-C8, 5 μm, pore size 120 Å, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L7
Właściwości
endcapped
opakowanie
pkg of 1 unit
producent / nazwa handlowa
Sepax 107085-4625
zakres etykietowania
11% Carbon loading
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia
300 m2/g
Matryca
spherical silica particle platform
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-8
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
  • Wysoce kontrolowana chemia tworzenia monowarstwy i zamykania końcowego
  • Niezwykle wysoka powtarzalność między kolumnami
  • Wysoka selektywność i wydajność separacji
  • Pełne pokrycie związaną krzemionką w celu osiągnięcia wyjątkowo wysokiej stabilności
  • Odpowiedni do separacji kwaśnych, obojętnych i zasadowych związków organicznych, takich jak farmaceutyki, peptydy i kwasy organiczne
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)