816215
TSKgel® QC-PAK GFC 200 (5 µm) HPLC Column
L x I.D. 15 cm × 7.8 mm, diol phase
Synonim(y):
TSKgel® SWXL Columns, GFC 200
About This Item
Polecane produkty
product name
TSKgel® QC-PAK GFC 200 HPLC Column, phase diol, L × I.D. 15 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
Materiały
PEEK
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 16215
Parametry
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
41 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 7.8 mm
macierz
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
diol phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
125 Å
pH robocze
2.5-7.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Informacje prawne
kolumna analityczna
prekolumna
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)