Kluczowe dokumenty
810285P
Avanti
TopFluor Lyso PE
Avanti Research - A Croda Brand 810285P, powder
Synonim(y):
1-(difluorek dipirrometenoboronu)undekanoilo-2-hydroksy-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H47BF2N3O7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
629.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (LPE; may contain up to 10% of the 2-LPE isomer)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810285P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810285P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Fosfatydyloetanoloamina (PE) jest zwitterionowym fosfolipidem. Jej grupa główna zawiera fosforan, który jest naładowany ujemnie i wolną aminę, która jest naładowana dodatnio. PE jest jednym z szeroko rozpowszechnionych glicerofosfolipidów w komórkach eukariotycznych.
Zastosowanie
10399 Lyso PE może być stosowany we fluorescencyjnych testach wiązania substratu i wiązania kompetycyjnego.
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydyloetanoloamina (PE) pomaga aktywować czynnik (F)X i PT, stymulując w ten sposób zakrzepicę. Służy jako antykoagulant. PE jest niezbędny do powierzchniowej ekspresji receptorów kwasu γ-aminomasłowego typu A (GABAAR) w hodowanych neuronach.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810285P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lipid-protein interactions in membranes
Marsh D
Febs Letters, 268(2), 371-375 (1990)
Phosphatidylethanolamine metabolism in health and disease
International Review of Cell and Molecular Biology, 321(2), 29-88 (2016)
Antibodies and Diagnostic Tests in Antiphospholipid Syndrome
Systemic Lupus Erythematosus, 268(2), 495-501 (2016)
Proteostasis maintenance of Cys-loop receptors
Advances in Protein Chemistry and Structural Biology, 103(2), 1-23 (2016)
Substrate selectivity of lysophospholipid transporter LplT involved in membrane phospholipid remodeling in Escherichia coli
Lin Y, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 291(5), 2136-2149 (2016)