Kluczowe dokumenty
810127C
Avanti
18:1 NBD Lyso PE
Avanti Research - A Croda Brand 810127C
Synonim(y):
1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl) (ammonium salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H50N5O10P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
659.71
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810127C-500ug)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810127C
stężenie
0.5 mg/mL (810127C-500ug)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
18:1 NBD Lyso PE is a fluorescent analog used as a phospholipid marker.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810127C-500ug)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mitochondria: One of the origins for autophagosomal membranes?
Luo S, et al.
Mitochondrion, 9(4), 227-231 (2009)