Kluczowe dokumenty
870412P
Avanti
16:0 DG Galloyl
Avanti Research™ - A Croda Brand 870412P, powder
Synonim(y):
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-galloyl
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (870412P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 870412P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COC(C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C42H72O9/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-39(45)49-33-36(34-50-42(48)35-31-37(43)41(47)38(44)32-35)51-40(46)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h31-32,36,43-44,47H,3-30,33-34H2,1-2H3/t36-/m1/s1
Klucz InChI
VUMJZTCVWBBKRP-PSXMRANNSA-N
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)