Merck
810382P
Avanti
18:1 10399 PE
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[(dipyrromethaneboron difluoride)butanoyl], powder
Synonim(y):
18:1 TopFluor PE
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C58H100BF2N4O9P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1077.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810382P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (810382P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (810382P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand (810382P)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
TopFluor to kwas undekanowy difluorku dipirrometenoboronu, stosowany do znakowania lipidów. Fluorescencyjne lipidy znajdują zastosowanie w obrazowaniu na żywo w modelach zwierzęcych i hodowlach komórkowych. TopFluor jest zielonym wariantem boro-dipirometenu (BODIPY) (fluorescencyjny znacznik dla lipidów). TopFluor w porównaniu do BODIPY posiada dwie dodatkowe grupy metylowe, a koniugat lipidowy jest związany z węglem 1 jego centralnego pierścienia. Tworzy cząsteczkę w kształcie litery T w przeciwieństwie do liniowej cząsteczki utworzonej przez BODIPY FL- kwasy tłuszczowe FA).
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810382P-10mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810382P-1mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810382P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An HPLC-CAD/fluorescence lipidomics platform using fluorescent fatty acids as metabolic tracers
Quinlivan VH, et al.
Journal of Lipid Research, 58(5), 1008-1020 (2017)