Kluczowe dokumenty
810282C
Avanti
TopFluor PE
Avanti Research - A Croda Brand 810282C
Synonim(y):
1-palmitoyl-2-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H77BF2N3O8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
867.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810282C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810282C-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810282C
stężenie
1 mg/mL (810282C-1mg)
1 mg/mL (810282C-5mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
TopFluor has a moiety, called dipyrromethene boron difluoride. This fluorescent molecule is covalently attached to various lipid molecules. Phosphoethanolamine is a precursor to phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine.
Zastosowanie
TopFluor PE may be used as a fluorescently labeled lipid to replace the head labeled lipid (TFPE-head) to study the fusion efficiency of liposomes. It has also been used in the preparation of liposome.
Działania biochem./fizjol.
Phosphoethanolamine participates in phospholipid metabolism. It has the ability to repress tumor growth both in vitro and in vivo.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810282C-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810282C-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Single Particle Fluorescence Burst Analysis of Epsin Induced Membrane Fission
Brooks A, et al.
Testing, 10(3) (2015)
Influence of Environmental Conditions on the Fusion of Cationic Liposomes with Living Mammalian Cells
Kolasinac R, et al.
Nanomaterials, 9(7), 1025-1025 (2019)
Fumonisin, Folate, and Neural Tube Defects
Comprehensive Toxicology, 12, 189-208 (2010)
Single Particle Fluorescence Burst Analysis of Epsin Induced Membrane Fission
Brooks A, et al.
PLoS ONE, 10(3) (2015)
Phosphoethanolamine and the danger of unproven drugs
Pondee N, et al.
Ecancermedicalscience (2016)