Merck
850700P
Avanti
10:0 PE
1,2-didecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
Synonim(y):
PE(10:0/10:0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H50NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
523.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (850700P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850700P
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCC)=O
Klucz InChI
KKOSJVWUOHEQKA-HSZRJFAPSA-N
Opis ogólny
Fosfatydyloetanoloamina jest aminofosfolipidem występującym w komórkach eukariotycznych i prokariotycznych. Jest to jeden z najobficiej występujących glicerofosfolipidów w błonach biologicznych. Fosfatydyloetanoloamina występuje w tkance nerwowej.
Zastosowanie
10:0 PE został wykorzystany do syntezy fluorescencyjnej pochodnej fosfolipidowej NBD-didekanoilofosfatydyloetanoloaminy (NBD-diC10PE).
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydyloetanoloamina tworzy czyste struktury lipidowe. Utrzymuje płynność błon w komórkach eukariotycznych. Fosfatydyloetanoloamina odgrywa kluczową rolę w autofagii, podziale komórek i fałdowaniu białek. Działa jako prekursor syntezy różnych modyfikacji białek. Fosfatydyloetanoloamina działa jako półprodukt do syntezy klas glicerofosfolipidów.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850700P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Membranes of Cells (2016)
Binding of phospholipids to beta-Lactoglobulin and their transfer to lipid bilayers
Martins PAT, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1778(5), 1308-1315 (2008)
An Introduction to Biological Membranes: Composition, Structure and Function (2016)
Formation and function of phosphatidylserine and phosphatidylethanolamine in mammalian cells
Vance JE and Tasseva G
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1831, 543-554 (2013)
Phosphatidylethanolamine and phosphatidylcholine biosynthesis by the Kennedy pathway occurs at different sites in Trypanosoma brucei
Farine L, et al.
Scientific reports, 5, 16787-16787 (2015)