Merck
840044C
Avanti
Soy PI
Avanti Research - A Croda Brand 840044C
Synonim(y):
L-α-phosphatidylinositol (Soy) (sodium salt)
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (840044C-10mg)
pkg of 1 × 2 mL (840044C-50mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (840044C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840044C
stężenie
10 mg/mL (840044C-10mg)
10 mg/mL (840044C-25mg)
25 mg/mL (840044C-50mg)
typ lipidu
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)OP([O-])(OC[C@@]([H])(COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C43H79O13P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(45)55-35(34-54-57(51,52)56-43-41(49)39(47)38(46)40(48)42(43)50)33-53-36(44)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,35,38-43,46-50H,3-10,12,14-16,19-34H2,1-2H3,(H,51,52);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-;/t35-,38?,39-,40?,41?,42?,43-;/m1./s1
Klucz InChI
DCDQYHYLAGWAPO-UQZYTPKFSA-M
Opis ogólny
L-α-phosphatidylinositol (Soy) is a naturally occurring, negatively charged glycerophospholipid with an inositol ring. It is found in biological membranes, which are involved in scaffolding, cellular compartmentalization and signal transduction.
Zastosowanie
Soy PI has been used in PI 3-kinase assay.
Działania biochem./fizjol.
L-α-phosphatidylinositol (Soy) acts as a cellular mediator in signal transduction processes. It is used to design therapeutic delivery vehicles for drug delivery. Soy PI also contributes to the regulation of cholesterol metabolism.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840044C-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840044C-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840044C-50mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vps34 kinase domain dynamics regulate the autophagic PI 3-kinase complex
Stjepanovic G, et al.
Molecular Cell, 67(3), 528-534 (2017)
Aaron Peng et al.
Chemistry and physics of lipids, 165(1), 15-22 (2011-10-26)
Liposomes consisted of phosphatidylinositol (PI) and phosphatidylcholine (PC) have been utilized as delivery vehicle for drugs and proteins. In the present work, we studied the effect of soy PI on physical properties of 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DMPC) liposomes such as phase state
Reorganization of Ternary Lipid Mixtures of Nonphosphorylated Phosphatidylinositol Interacting with Angiomotin
Kimble-Hill, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 122(35), 8404-8415 (2018)
Ashutosh Tripathi et al.
The Journal of biological chemistry, 294(50), 19081-19098 (2019-11-07)
Phosphatidylinositol-transfer proteins (PITPs) are key regulators of lipid signaling in eukaryotic cells. These proteins both potentiate the activities of phosphatidylinositol (PtdIns) 4-OH kinases and help channel production of specific pools of phosphatidylinositol 4-phosphate (PtdIns(4)P) dedicated to specific biological outcomes. In
Phospholipids as cardiovascular therapeutics
Pandey NR and Sparks DL
Current Opinion in Investigational Drugs, 9(3), 281-285 (2008)