1535788
USP
Phosphatidylinositol (Soy) Sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Phosphatidylinositols, soya, sodium salts
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
phosphatidylinositol
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C43H79O13P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(45)55-35(34-54-57(51,52)56-43-41(49)39(47)38(46)40(48)42(43)50)33-53-36(44)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,35,38-43,46-50H,3-10,12,14-16,19-34H2,1-2H3,(H,51,52);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-;/t35-,38?,39-,40?,41?,42?,43-;/m1./s1
Klucz InChI
DCDQYHYLAGWAPO-UQZYTPKFSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Also used to prepare Phospholipids standard stock solution during the assay of Lecithin by using the liquid chromatography method coupled with an evaporative light-scattering detector.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3