Merck
830842P
Avanti
08:0 PA
1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Synonim(y):
PA(8:0/8:0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H36O8PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (830842P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (830842P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 830842P
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C19H37O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-18(20)25-15-17(16-26-28(22,23)24)27-19(21)14-12-10-8-6-4-2;/h17H,3-16H2,1-2H3,(H2,22,23,24);/q;+1/p-1/t17-;/m1./s1
Klucz InChI
ZNDNSOYDPUTHKQ-UNTBIKODSA-M
Opis ogólny
Kwas fosfatydowy jest otrzymywany z glicerofosfolipidów za pomocą fosfolipazy D. 08:0 PA/1,2-dioktanoilo-sn-glicero-3-fosforan(C8-PA) jest aktywatorem ssaczego celu rapamycyny (mTOR).
Zastosowanie
08:0 PA może być stosowany do aktywacji p-mTOR w celu oceny, czy obserwowany efekt apoptotyczny inhibitorów deacetylazy histonowej (HDACI) jest związany z sygnalizacją szlaku ssaczego celu rapamycyny (mTOR).
Działania biochem./fizjol.
Kwas fosfatydowy może służyć jako modulator wybuchu oddechowego fagocytów. Działa również jako prekursor diacyloglicerolu i kwasu lizofosfatydowego. 08:0 PA/C8-PA ma zdolność wpływania na fosforylację ssaczego celu rapamycyny (mTOR) i żywotność komórek raka pęcherzyka żółciowego, które są leczone inhibitorami deacetylazy histonowej (HDACI).
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (830842P-10 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (830842P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Histone deacetylase inhibitors inhibit the proliferation of gallbladder carcinoma cells by suppressing AKT/mTOR signaling
Zhang P, et al.
Testing, 10(8), e0136193-e0136193 (2015)
A Yalcin et al.
Oncogene, 29(1), 139-149 (2009-10-27)
Choline is an essential anabolic substrate for the synthesis of phospholipids. Choline kinase phosphorylates choline to phosphocholine that serves as a precursor for the production of phosphatidylcholine, the major phospholipid constituent of membranes and substrate for the synthesis of lipid
Hae-In Song et al.
Scientific reports, 6, 36968-36968 (2016-11-23)
Phospholipase D1 (PLD1) plays a known role in several differentiation processes, but its role in adipogenic differentiation remains unknown. In the present study, we identified PLD1 as a negative regulator of adipogenic differentiation. We showed that PLD activity was downregulated
Glycerolipids in signal transduction
Lambeth JD and Ryu SH
New comprehensive biochemistry, 31, 237-255 (1996)
Jie Li et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 26(14), 3843-3855 (2020-04-29)
Although platinum compounds are the first-line treatment for ovarian cancer, the majority of patients relapse and develop resistance to treatment. However, the mechanism underlying resistance is unclear. The goal of our study is to decipher the mechanism by which a