Merck
850325P
Avanti
10:0 PC
1,2-didecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonim(y):
1,2-dikaprylo-sn-glicero-3-fosfocholina; PC(10:0/10:0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H56NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
565.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 200 mg (850325P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850325P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850325P
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C28H56NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-27(30)34-24-26(25-36-38(32,33)35-23-22-29(3,4)5)37-28(31)21-19-17-15-13-11-9-7-2/h26H,6-25H2,1-5H3
Klucz InChI
MLKLDGSYMHFAOC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
10:0 PC (DDPC/1,2-didekanoilo-sn-glicero-3-fosfocholina) jest zwitterionowym fosfolipidem o krótszym łańcuchu acylowym.
Lista produktów fosfatydylocholiny oferowanych przez Avanti ma na celu zapewnienie związków o różnych właściwościach fizycznych. Dostępne produkty obejmują krótkołańcuchowe (C3-C8 są rozpuszczalne w wodzie i higroskopijne), nasycone, wielonienasycone i mieszane kwasy PC. Wszystkie produkty są oczyszczane za pomocą HPLC, a specjalne środki ostrożności są podejmowane w celu ochrony produktów przed utlenianiem i hydrolizą.
Zastosowanie
10:0 PC (DDPC/1,2-didekanoilo-sn-glicero-3-fosfocholina):
  • jako wzorzec wewnętrzny do pomiaru metabolitów lipidowych do profilowania metabolicznego przy użyciu chromatografii cieczowej o oddziaływaniu hydrofilowym (HILIC)
  • do przygotowania dwuwarstwy lipidowej w celu odtworzenia Vpu (białka błonowego) i do badań biofizycznych
  • przygotowanie błony fosfolipidowej do badania konformacji peptydu Cry4Ba-α7 o długości 27 reszt lipidowych
Działania biochem./fizjol.
Wysoki lub niski poziom fosfatydylocholiny (PC) może wpływać na metabolizm energetyczny w kilku organellach.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z przezroczystego szkła o pojemności 20 ml (850325P-200mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850325P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Kasorn Tiewsiri et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 482(1-2), 17-24 (2008-12-24)
Helix 7 in the Cry4Ba-pore-forming domain contains conserved Tyr(249) and Phe(264) that are crucially involved in mosquito-larvicidal activity. We have now characterized lipid-induced conformation of a 27-residue Cry4Ba-alpha7 peptide in phospholipid membranes using ATR-FTIR and hydrogen/deuterium (H(+)/D(+)) exchange experiments. ATR-FTIR
Chun-Cheih Chao et al.
Cell, 179(7), 1483-1498 (2019-12-10)
Metabolism has been shown to control peripheral immunity, but little is known about its role in central nervous system (CNS) inflammation. Through a combination of proteomic, metabolomic, transcriptomic, and perturbation studies, we found that sphingolipid metabolism in astrocytes triggers the
Produkty
Krytyczne stężenie miceli (CMC) można w przybliżeniu zdefiniować jako stężenie monomeru lipidowego, przy którym znaczne ilości (>5% całości) agregatów micelarnych po raz pierwszy zaczynają pojawiać się w stanie równowagi: nM1<=>Mn